Stampa…
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
OR470048-25G OR470048-5G
APOSOR470048-25GEA 916 EUR
APOSOR470048-25G APOSOR470048-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Formula: C₁₃H₂₄O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671525
CAS Number: 21339-47-9