Stampa…
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470047-25G OR470047-5G
APOSOR470047-25GEA 1010 EUR
APOSOR470047-25G APOSOR470047-5G
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025051
CAS Number: 7151-77-1