Stampa…
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470038-5G OR470038-1G
APOSOR470038-5GEA 1010 EUR
APOSOR470038-5G APOSOR470038-1G
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 230.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691678
CAS Number: 915920-27-3