Stampa…
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-(2-pyrimidinyl)piperidine
OR470032-1G OR470032-5G OR470032-250MG
APOSOR470032-1GEA 478 EUR
APOSOR470032-1G APOSOR470032-5G APOSOR470032-250MG
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Formula: C₉H₁₄N₄
Peso molecolare: 178,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06616818
CAS Number: 412355-81-8