Stampa…
4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
Fornitore: Apollo Scientific
OR470029-1G OR470029-250MG OR470029-5G
APOSOR470029-1GEA 713 EUR
APOSOR470029-1G APOSOR470029-250MG APOSOR470029-5G
4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
4-(4-Amino-2-chlorophenyl)-2-piperazinone
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃O
Peso molecolare: 225,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09043886
CAS Number: 926250-84-2