Stampa…
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470020-1G OR470020-5G
APOSOR470020-1GEA 94.5 EUR
APOSOR470020-1G APOSOR470020-5G
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00972722
CAS Number: 3171-46-8