3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR470015-25G
OR470015-5G
APOSOR470015-25GEA
173
EUR
APOSOR470015-25G
APOSOR470015-5G
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06411296 CAS Number: 102297-41-6 |