Stampa…
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methylsulphonylamino)benzonitrile
OR470012-25G OR470012-5G
APOSOR470012-25GEA 522 EUR
APOSOR470012-25G APOSOR470012-5G
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 196,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204724
CAS Number: 36268-67-4