Stampa…
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR470006-1G OR470006-5G
APOSOR470006-1GEA 63.8 EUR
APOSOR470006-1G APOSOR470006-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₇BrN₂
Punto di fusione: 186…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659750
CAS Number: 115170-40-6