Stampa…
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
OR4700-5G OR4700-100G OR4700-25G
APOSOR4700-5GEA 29.2 EUR
APOSOR4700-5G APOSOR4700-100G APOSOR4700-25G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Peso molecolare: 276,07 g/mol
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683863
CAS Number: 5471-81-8