Stampa…
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR4697-10G OR4697-1G OR4697-5G
APOSOR4697-10GEA 51 EUR
APOSOR4697-10G APOSOR4697-1G APOSOR4697-5G
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,165 g/mol
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052514
CAS Number: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0