Stampa…

2'-Methylacetanilide 98+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide

OR4696-1KG OR4696-250G OR4696-25G
APOSOR4696-1KGEA 136 EUR
APOSOR4696-1KG APOSOR4696-250G APOSOR4696-25G
2'-Methylacetanilide 98+%
2'-Methylacetanilide
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C
Punto di fusione: 109…110 °C
Densità: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014961
CAS Number: 120-66-1
EINECS: 204-414-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR