Stampa…
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
OR4695-100G OR4695-25G OR4695-5G
APOSOR4695-100GEA 221 EUR
APOSOR4695-100G APOSOR4695-25G APOSOR4695-5G
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260,04 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010867
CAS Number: 6942-36-5