Stampa…
3-Methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4691-1G OR4691-5G OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4691-1G APOSOR4691-5G APOSOR4691-25G
3-Methoxypyridine
3-Methoxypyridine
Formula: C₆H₇NO
Punto di ebollizione: 65 °C/15mmHg
Densità: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673022
CAS Number: 7295-76-3