Stampa…
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
OR4689-100G OR4689-25G
APOSOR4689-100GEA 78.6 EUR
APOSOR4689-100G APOSOR4689-25G
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Peso molecolare: 230,06 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144761
CAS Number: 52727-57-8