2-Acetyl-5-chlorothiophene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅ClOS Punto di ebollizione: 117…118 °C/17mmHg Punto di fusione: 46…49 °C Flash Pt: 108 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005444 CAS Number: 6310-09-4 EINECS: 228-630-3 |