Stampa…
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
OR4685-100G OR4685-25G
APOSOR4685-100GEA 164 EUR
APOSOR4685-100G APOSOR4685-25G
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Peso molecolare: 307,98 g/mol
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010729
CAS Number: 74896-66-5