Stampa…
2-Iodophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4682-100G OR4682-25G OR4682-500G
APOSOR4682-100GEA 65.5 EUR
APOSOR4682-100G APOSOR4682-25G APOSOR4682-500G
2-Iodophenol 98%
2-Iodophenol
Formula: C₆H₅IO
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di ebollizione: 186…187 °C/160mmHg
Punto di fusione: 37…43 °C
Densità: 1,947 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013963
CAS Number: 533-58-4
EINECS: 208-569-9