Stampa…
1-Iodododecane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4679-1G OR4679-5G
APOSOR4679-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4679-1G APOSOR4679-5G
1-Iodododecane
1-Iodododecane
Formula: C₁₂H₂₅I
Punto di ebollizione: 159…160 °C/15mmHg
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001088
CAS Number: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1