Stampa…
2-Iodoanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene
OR4678-100G OR4678-500G
APOSOR4678-100GEA 118 EUR
APOSOR4678-100G APOSOR4678-500G
2-Iodoanisole 98%
2-Iodoanisole
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Punto di ebollizione: 240…242 °C
Densità: 1,799 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001039
CAS Number: 529-28-2
EINECS: 208-456-4