Stampa…
BippyPhos 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(DI-T-BUTYLPHOSPHINO)-1',3',5'-TRIPHENYL-1,4'-BI-1H-PYRAZOLE, 5-(Di-tert-butylphosphino)-1', 3', 5'-triphenyl-1'H-[1,4']bipyrazole, 5-(di-tert-Butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazole, 5-(Di-tert-butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazole
OR46775-1G OR46775-5G
APOSOR46775-1GEA 109 EUR
APOSOR46775-1G APOSOR46775-5G
BippyPhos 97%
BippyPhos
Formula: C₃₂H₃₅N₄P
Peso molecolare: 506,634 g/mol
Punto di fusione: 169…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038440
CAS Number: 894086-00-1