Stampa…
4-Iodoanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4677-100G OR4677-25G
APOSOR4677-100GEA 87.3 EUR
APOSOR4677-100G APOSOR4677-25G
4-Iodoanisole 98%
4-Iodoanisole
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C
Punto di fusione: 48…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001056
CAS Number: 696-62-8
EINECS: 211-798-7