2-Methyl-1-tetralone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₂O Punto di ebollizione: 127…131 °C/12mmHg Densità: 1,057 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001690 CAS Number: 1590-08-5 |