2,6-Dimethoxyaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₁NO₂ Punto di fusione: 76…78 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00053934 CAS Number: 2734-70-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |