Stampa…
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46756-1G OR46756-250MG
APOSOR46756-1GEA 198 EUR
APOSOR46756-1G APOSOR46756-250MG
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Peso molecolare: 248,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841051
CAS Number: 1135283-79-2