2,5-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₉H₉NO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013854 CAS Number: 40397-98-6 |