Stampa…
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 16.1 EUR
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,61 g/mol
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320686
CAS Number: 84228-44-4