Stampa…
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR46731-1G OR46731-5G OR46731-10G
APOSOR46731-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46731-1G APOSOR46731-5G APOSOR46731-10G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022878
CAS Number: 4767-00-4