Stampa…
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR46730-10MG OR46730-5MG
APOSOR46730-10MGEA 109 EUR
APOSOR46730-10MG APOSOR46730-5MG
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087524
CAS Number: 6270-74-2