Stampa…
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 4-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
OR46725-1G OR46725-250MG OR46725-500MG OR46725-2.5G OR46725-5G
APOSOR46725-1GEA 164 EUR
APOSOR46725-1G APOSOR46725-250MG APOSOR46725-500MG APOSOR46725-2.5G APOSOR46725-5G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Formula: C₁₃H₁₀N₂S
Peso molecolare: 226,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182896
CAS Number: 6278-73-5