Stampa…
6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR46721-1G OR46721-100MG OR46721-250MG OR46721-500MG OR46721-2.5G
APOSOR46721-1GEA 288 EUR
APOSOR46721-1G APOSOR46721-100MG APOSOR46721-250MG APOSOR46721-500MG APOSOR46721-2.5G
6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00223593
CAS Number: 5661-01-8