Stampa…
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR46716-1G OR46716-250MG OR46716-500MG OR46716-2.5G OR46716-5G
APOSOR46716-1GEA 408 EUR
APOSOR46716-1G APOSOR46716-250MG APOSOR46716-500MG APOSOR46716-2.5G APOSOR46716-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₆H₅N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06653492
CAS Number: 881041-56-1