Stampa…
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
OR46713-1G OR46713-250MG OR46713-500MG
APOSOR46713-1GEA 302 EUR
APOSOR46713-1G APOSOR46713-250MG APOSOR46713-500MG
1-Isobutyl-1H-pyrrole
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Formula: C₈H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12187092
CAS Number: 20884-13-3