Stampa…
Tetreetilammonio bromuro 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrylammonium bromide
OR4671-1KG OR4671-500G
APOSOR4671-1KGEA 109 EUR
APOSOR4671-1KG APOSOR4671-500G
Tetreetilammonio bromuro 97%
Tetreetilammonio bromuro
Formula: C₈H₂₀BrN
Peso molecolare: 210,16 g/mol
Punto di fusione: 285…287 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011825
CAS Number: 71-91-0
EINECS: 200-769-4