Stampa…
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46708-1G OR46708-250MG OR46708-500MG
APOSOR46708-1GEA 91.5 EUR
APOSOR46708-1G APOSOR46708-250MG APOSOR46708-500MG
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO
Punto di ebollizione: 57…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08447082
CAS Number: 51227-30-6