Stampa…
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR46704-250MG OR46704-500MG
APOSOR46704-250MGEA 249 EUR
APOSOR46704-250MG APOSOR46704-500MG
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21333135
CAS Number: 1346497-81-1