1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
OR46703-1G
OR46703-250MG
OR46703-500MG
OR46703-2.5G
APOSOR46703-1GEA
328
EUR
APOSOR46703-1G
APOSOR46703-250MG
APOSOR46703-500MG
APOSOR46703-2.5G
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12187050 CAS Number: 39779-23-2 |