Stampa…
Tetrabutilammonio bisolfato 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4670-1KG OR4670-500G OR4670-5KG
APOSOR4670-1KGEA 154 EUR
APOSOR4670-1KG APOSOR4670-500G APOSOR4670-5KG
Tetrabutilammonio bisolfato 97%
Tetrabutilammonio bisolfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011637
CAS Number: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5