Stampa…
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR46689-1G OR46689-250MG OR46689-500MG
APOSOR46689-1GEA 693 EUR
APOSOR46689-1G APOSOR46689-250MG APOSOR46689-500MG
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Formula: C₅H₆ClNO₂
Peso molecolare: 147.56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11938896
CAS Number: 55478-53-0