Stampa…
2-Hydroxybenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46678-1G OR46678-250MG OR46678-500MG
APOSOR46678-1GEA 546 EUR
APOSOR46678-1G APOSOR46678-250MG APOSOR46678-500MG
2-Hydroxybenzoyl chloride
2-Hydroxybenzoyl chloride
Formula: C₇H₅ClO₂
Punto di fusione: 17…20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11169645
CAS Number: 1441-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III