Stampa…
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR46676-250MG OR46676-100MG
APOSOR46676-250MGEA 256 EUR
APOSOR46676-250MG APOSOR46676-100MG
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClIO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18905193
CAS Number: 1201221-65-9