Stampa…
Benzyltriethylammonium chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl triethylammonium chloride
OR4667-500G OR4667-5KG OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA 24.8 EUR
APOSOR4667-500G APOSOR4667-5KG APOSOR4667-1KG
Benzyltriethylammonium chloride 99%
Benzyltriethylammonium chloride
Formula: C₁₃H₂₂ClN
Peso molecolare: 227,78 g/mol
Punto di ebollizione: 444,8 °C
Punto di fusione: 185…192 °C (dec.)
Flash Pt: >275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011824
CAS Number: 56-37-1
EINECS: 200-270-1