Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR46666-100MG OR46666-50MG
APOSOR46666-100MGEA 328 EUR
APOSOR46666-100MG APOSOR46666-50MG
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751572
CAS Number: 204068-75-7