Stampa…
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46664-1G OR46664-250MG
APOSOR46664-1GEA 313 EUR
APOSOR46664-1G APOSOR46664-250MG
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₃
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00797988
CAS Number: 18709-01-8