1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR46661-1G
OR46661-250MG
OR46661-500MG
APOSOR46661-1GEA
693
EUR
APOSOR46661-1G
APOSOR46661-250MG
APOSOR46661-500MG
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₂ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09864922 CAS Number: 933719-76-7 |