Stampa…
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR46653-1G OR46653-250MG OR46653-500MG
APOSOR46653-1GEA 401 EUR
APOSOR46653-1G APOSOR46653-250MG APOSOR46653-500MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00985201
CAS Number: 4068-58-0