Stampa…
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR46652-1G OR46652-250MG OR46652-500MG OR46652-5G
APOSOR46652-1GEA 406 EUR
APOSOR46652-1G APOSOR46652-250MG APOSOR46652-500MG APOSOR46652-5G
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05841592
CAS Number: 884507-41-9