Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₀O₂S₂ Punto di fusione: 89…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094663 CAS Number: 21101-56-4 |