Stampa…
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4664-100G OR4664-500G
APOSOR4664-100GEA 89.9 EUR
APOSOR4664-100G APOSOR4664-500G
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I)
Formula: C₁₂H₁₂N₂S₂
Punto di fusione: 91…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007703
CAS Number: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1