5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR46635-1G
OR46635-250MG
OR46635-500MG
APOSOR46635-1GEA
364
EUR
APOSOR46635-1G
APOSOR46635-250MG
APOSOR46635-500MG
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₁H₉ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00244899 CAS Number: 883-38-5 |